2-Aminothiobenzamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2454-39-9
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00963496
Formula:
C₇H₈N₂S Punto di fusione: 115…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00963496 CAS Number: 2454-39-9 |