Stampa…
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
B21912.06 B21912.14 B21912.22
B21912.06EA 52.6 EUR
B21912.06 B21912.14 B21912.22
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
2-Aminobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 3306-62-5 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Odour: Odourless Melting Point: 153-157° MDL No.: MFCD00007932
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007932
CAS Number: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1