Stampa…
2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
L19729.06 L19729.14
L19729.06EA 90.1 EUR
L19729.06 L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Purity: 98% CAS No.: 21901-40-6 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 137695
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010692
CAS Number: 21901-40-6