2-Amino-4-ethylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Ethylpyridin-2-amine, 4-Ethyl-2-pyridylamine
Purity: 97%
CAS No.: 33252-32-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 65-69°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00129025
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129025 CAS Number: 33252-32-3 EINECS: 251-430-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |