2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13091-43-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 3540992
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di fusione: 202…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051705 CAS Number: 13091-43-5 |