Stampa…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31974.MD H31974.03
H31974.MDEA 56.3 EUR
H31974.MD H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 532967-21-8 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 179-182° MDL No.: MFCD07772042
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 179…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772042
CAS Number: 532967-21-8