2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 152434-88-3
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD08275284
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275284 CAS Number: 152434-88-3 |