2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 145…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112521 CAS Number: 918523-99-6 |