2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅Br₂N Punto di fusione: 37…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234955 CAS Number: 3430-26-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Light yellow to orange Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
GC | ≥97.5 % |