Acetonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Formula:
H₃CCN Peso molecolare: 41.05 g/mol Punto di ebollizione: 81.6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45,7 °C Densità: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Assay | Min. 99 % |
Indice di rifrazione (20°C) | 1.343 - 1.345 |