Stampa…
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19718.09 A19718.18 A19718.88
A19718.09EA 161 EUR
A19718.09 A19718.18 A19718.88
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 28286-86-4 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 Melting Point: 70-73° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00044016
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044016
CAS Number: 28286-86-4
EINECS: 248-938-1
UN: 3261
ADR: 8,II