Stampa…
2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2906-25G D2906-5G
TCIAD2906-25GEA 63 EUR
TCIAD2906-25G TCIAD2906-5G
2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di ebollizione: 202,5 - 203.5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006229
CAS Number: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&vid=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency