2,3-Dicloro-5-trifluorometil-piridina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
241810250
241811000
ACRO241810250EA
36.4
EUR
ACRO241810250
ACRO241811000
2,3-Dicloro-5-trifluorometil-piridina 97%
2,3-Dicloro-5-trifluorometil-piridina
Formula:
C₆H₂Cl₂F₃N Peso molecolare: 215,99 g/mol Punto di ebollizione: 176 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 8…9 °C Densità: 1,549 g/cm³ Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042243 CAS Number: 69045-84-7 EINECS: 410-340-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |