Acetonitrile 99,9, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
Formula:
H₃CCN Peso molecolare: 41.05 g/mol Punto di ebollizione: 81.6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45,7 °C Densità: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Titolo (su sostanza anidra) | Min. 99,9 % |
Acidità | Max. 0,0002 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 5 ppm |
Acqua | Max. 0,02 % |
Assorbanza (195 nm) | Max. 0,1 |
Assorbanza (200 nm) | Max. 0,05 |
Assorbanza (210 nm) | Max. 0,02 |
Assorbanza (220 nm) | Max. 0,02 |
Assorbanza (240 nm) | Max. 0,005 |
Trasmittanza (195 nm) | Min. 80 % |
Trasmittanza (200 nm) | Min. 90 % |
Trasmittanza (210 nm) | Min. 94 % |
Trasmittanza (220 nm) | Min. 96 % |
Trasmittanza (240 nm) | Min. 99 % |
Gradiente (210 nm) | Max. 10 mAU |