Mucic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 526-99-8
Molecular Formula: C6H10O8
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1728117
Merck Reference: 14,4331
MDL No.: MFCD00004239
Formula:
C₆H₁₀O₈ Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Densità: 1,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004239 CAS Number: 526-99-8 EINECS: 208-404-0 Merck Index: 14,4331 |