Stampa…
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 67.1 EUR
B20244.06 B20244.14
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo ≥97%
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Densità: 0,82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021929
CAS Number: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1