2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
305350010
305350025
305350100
ACRO305350010EA
78.9
EUR
ACRO305350010
ACRO305350025
ACRO305350100
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Formula:
C₂H₂ClF₃O₂S Punto di ebollizione: 64…67 °C (45 mmHg) Densità: 1,65 g/cm³ Flash Pt: 72 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007458 CAS Number: 1648-99-3 EINECS: 216-713-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |