Stampa…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 20.6 EUR
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Formula: C₅H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 200…203 °C
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004687
CAS Number: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %