Stampa…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 44 EUR
B25548.06 B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602
Formula: C₈H₇ClN₂
Punto di fusione: 141…143 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005602
CAS Number: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8