Stampa…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 99.2 EUR
H52467.03 H52467.06
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Formula: C₇H₈BBrO₂
Peso molecolare: 214,85 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318941
CAS Number: 91983-14-1