Stampa…
4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
H30959.03 H30959.06 H30959.14
H30959.03EA 25.5 EUR
H30959.03 H30959.06 H30959.14
4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
4'-Hydroxy-6-methylflavone
Purity: 97% CAS No.: 288401-04-7 Molecular Formula: C16H12O3 Formula Weight: 252.28 Melting Point: 238-243° MDL No.: MFCD03424432
Formula: C₁₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 252,27 g/mol
Punto di fusione: 238…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424432
CAS Number: 288401-04-7