Stampa…
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) 98%, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 105 EUR
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) 98%, puro indicator grade
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo
Formula: C₁₅H₁₁N₃O
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004071
CAS Number: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test