Stampa…
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 31.3 EUR
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Formula: C₁₅H₁₁N₃O
Peso molecolare: 249,27 g/mol
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004071
CAS Number: 85-85-8
EINECS: 201-637-9