1-Undecene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 821-95-4
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: -49°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 1740044
MDL No.: MFCD00008956
Formula:
C₁₁H₂₂ Punto di ebollizione: 192…193 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 0,751 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008956 CAS Number: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |