Stampa…
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
20048.320EA 169 EUR
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0003 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Assorbanza (200 nm) Max. 0,1
Assorbanza (210 nm) Max. 0,1
Assorbanza (220 nm) Max. 0,05
Assorbanza (230 nm) Max. 0,01
Assorbanza (250 nm) Max. 0,005
Trasmittanza (200 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (210 nm) Min. 85 %
Trasmittanza (220 nm) Min. 90 %
Trasmittanza (230 nm) Min. 98 %
Trasmittanza (250 nm) Min. 98 %