2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ Punto di ebollizione: 92…94 °C (12 mmHg) Densità: 1,473 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009791 CAS Number: 400-99-7 EINECS: 206-927-9 |