Stampa…
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14 A17911.22
A17911.14EA 48.1 EUR
A17911.14 A17911.22
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1906-79-2 Molecular Formula: C7H10BrN Formula Weight: 188.07 Melting Point: 117-121° MDL No.: MFCD00041999
Formula: C₇H₁₀BrN
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041999
CAS Number: 1906-79-2
EINECS: 217-607-3