Stampa…
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
351960050 351960250
ACRO351960050EA 28.2 EUR
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 234…236 °C
Punto di fusione: 15 °C
Flash Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00038714
CAS Number: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %