4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2785-89-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 15°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 2045329
MDL No.: MFCD00038714
Formula:
C₉H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 230 °C Punto di fusione: 15 °C Densità: 1,064 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038714 CAS Number: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |