3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formula:
C₉H₁₁I Punto di ebollizione: 118…120 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052855 CAS Number: 175277-95-9 |