Stampa…
4'-Isobutylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Isobutylacetophenone
A10624.18 A10624.30
A10624.18EA 59.9 EUR
A10624.18 A10624.30
4'-Isobutylacetophenone ≥97%
4'-Isobutylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 38861-78-8 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.27 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5180 Beilstein Reference: 1935275 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00027393
Formula: C₁₂H₁₆O
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Densità: 0,952
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027393
CAS Number: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
UN: 1224
ADR: 3,III