Stampa…
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
A18972.06 A18972.14
A18972.06EA 58.1 EUR
A18972.06 A18972.14
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 455-91-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 147-148°/20mm MDL No.: MFCD00026219
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 147…148 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026219
CAS Number: 455-91-4
EINECS: 207-253-8