1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 574-19-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 130-132°/2mm
MDL No.: MFCD00012131
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 130…132 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012131 CAS Number: 574-19-6 EINECS: 209-369-4 |