Stampa…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 47.9 EUR
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 112…114 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 45…48 °C
Densità: 1,079
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002380
CAS Number: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2