Acetonitrile, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
1.15500.1000EA
61.2
EUR
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
Acetonitrile, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitrile
Formula:
H₃CCN Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45,7 °C Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3, REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |