4-Idrossi-3,5-diiodobenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ioxinil
Purity: 97%
CAS No.: 1689-83-4
Molecular Formula: C7H3I2NO
Formula Weight: 370.92
Odour: Odourless
Melting Point: 200-207°
Beilstein Reference: 2364041
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016422
Formula:
C₇H₃I₂NO Peso molecolare: 370.92 g/mol Punto di ebollizione: 378 Punto di fusione: 200…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016422 CAS Number: 1689-83-4 EINECS: 216-881-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |