3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2967-54-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 200-208°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09033181
Formula:
C₇H₃F₂NO Punto di fusione: 200…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09033181 CAS Number: 2967-54-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |