Stampa…
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Veratronitrile
A12521.14 A12521.22
A12521.14EA 30 EUR
A12521.14 A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2024-83-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1451651 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001802
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di ebollizione: 131…133 °C (0,3 mmHg)
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001802
CAS Number: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III