Stampa…
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50434.03 H50434.06
H50434.03EA 30.5 EUR
H50434.03 H50434.06
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 2315-81-3 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD01567246
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567246
CAS Number: 2315-81-3