3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 117482-84-5
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 4740501
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015431
Formula:
C₇H₃ClFN Peso molecolare: 155.56 g/mol Punto di ebollizione: 135 °C (65 mmHg) Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015431 CAS Number: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |