1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 208186-78-1
Molecular Formula: C6H2Br2ClF
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD00143441
Formula:
C₆H₂Br₂ClF Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 37…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143441 CAS Number: 208186-78-1 |