1-Cloro-2-propanolo ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
Purity: 75%
CAS No.: 127-00-4
Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 773653
Merck Reference: 14,7850
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004530
Formula:
C₃H₇ClO Peso molecolare: 94.54 g/mol Punto di ebollizione: 126…127 °C Densità: 1.111 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004530 CAS Number: 127-00-4 EINECS: 204-819-6 UN: 2611 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,7850 |