(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-2-ethynylbenzene
H53441.03
H53441.06
H53441.03EA
88.2
EUR
H53441.03
H53441.06
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Purity: 98%
CAS No.: 873-31-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 82°/12mm
MDL No.: MFCD00269951
Formula:
C₈H₅Cl Peso molecolare: 136,58 g/mol Punto di ebollizione: 82 °C (12 mmHg) Densità: 1,125 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00269951 CAS Number: 873-31-4 |