2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 71648-45-8
Molecular Formula: C9H6ClF3O
Formula Weight: 222.60
MDL No.: MFCD00045092
Formula:
C₉H₆ClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045092 CAS Number: 71648-45-8 |