Stampa…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 492 EUR
1.18303.0025 1.18303.0100
1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formula: C₄H₉NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007540
CAS Number: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Visualizza i codici
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering