Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
H31787.03 H31787.06
H31787.03EA 67.3 EUR
H31787.03 H31787.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 99% CAS No.: 50824-04-9 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD05668981
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,01 g/mol
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05668981
CAS Number: 50824-04-9