Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050 380890250
ACRO380890050EA 62.6 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di ebollizione: 145…147 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,786 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00129165
CAS Number: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %