Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06 A13086.14
A13086.06EA 70.5 EUR
A13086.06 A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 105942-08-3 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 238-239° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143264
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 238…239 °C
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143264
CAS Number: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III