Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 61.9 EUR
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 238…239 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143264
CAS Number: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %