3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
58
EUR
A16698.06
A16698.14
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Formula:
C₈H₆BrNO Peso molecolare: 212,05 g/mol Punto di fusione: 120…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143097 CAS Number: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |